33379
Acetochlor
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
2-Chloro-N-ethoxymethyl-N-(2′-ethyl-6′-methylphenyl) acetamide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
NMR: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
CCOCN(C(=O)CCl)c1c(C)cccc1CC
InChI
1S/C14H20ClNO2/c1-4-12-8-6-7-11(3)14(12)16(10-18-5-2)13(17)9-15/h6-8H,4-5,9-10H2,1-3H3
Clé InChI
VTNQPKFIQCLBDU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Kidney, Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2