32853
Crystal Violet-d6 trihydrate
analytical standard
Synonyme(s) :
Basic Violet 3-d6, Methyl Violet 10B-d6
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES
O.O.O.[Cl-].[2H]C([2H])([2H])N(c1ccc(cc1)C(\c2ccc(cc2)N(C)C)=C3/C=CC(\C=C3)=[N+](\C)C)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C25H30N3.ClH.3H2O/c1-26(2)22-13-7-19(8-14-22)25(20-9-15-23(16-10-20)27(3)4)21-11-17-24(18-12-21)28(5)6;;;;/h7-18H,1-6H3;1H;3*1H2/q+1;;;;/p-1/i1D3,2D3;;;;
Clé InChI
KFXQTVCGYUQQCQ-WMCWWHCESA-M
Application
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable