32675
Crystal violet
indicator for the determination of the redox potential, S. No.: 785
Synonyme(s) :
Chlorure d’hexaméthylpararosaniline, Violet 3 de base, Violet de gentiane, Violet de méthyle 10B
About This Item
Produits recommandés
Qualité
indicator for the determination of the redox potential
Niveau de qualité
Pureté
≥96% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
S. No.: 785
Pf
205 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
water: 0.1%
Densité
1.190 g/cm3
Adéquation
complies for sensitivity
Spectre d'activité de l'antibiotique
fungi
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Mode d’action
cell membrane | interferes
enzyme | inhibits
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
[Cl-].CN(C)c1ccc(cc1)\C(c2ccc(cc2)N(C)C)=C3/C=C\C(C=C3)=[N+](/C)C
InChI
1S/C25H30N3.ClH/c1-26(2)22-13-7-19(8-14-22)25(20-9-15-23(16-10-20)27(3)4)21-11-17-24(18-12-21)28(5)6;/h7-18H,1-6H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
ZXJXZNDDNMQXFV-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges