Principaux documents
32211-M
Sigma-Aldrich
Chloroforme
puriss. p.a., reag. ISO, reag. Ph. Eur., 99.0-99.4% (GC)
Synonyme(s) :
Trichlorométhane, Trichlorure de méthylidyne
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
CHCl3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
119.38
Beilstein:
1731042
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Agence
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Densité de vapeur
4.1 (vs air)
Pression de vapeur
160 mmHg ( 20 °C)
Qualité
puriss. p.a.
Essai
99.0-99.4% (GC)
Forme
liquid
Contient
~1% ethanol as stabilizer
Technique(s)
RNA extraction: suitable
Impuretés
≤0.00001% free chlorine (Cl)
≤0.00005% free acid (as HCl)
≤0.0005% non-volatile matter
≤0.005% aldehydes and ketones (as CH3COCH3)
≤0.005% carbonyl compounds (as CO)
≤0.01% tetrachloroethene (GC)
≤0.01% tetrachloromethane (GC)
≤0.01% trichloroethene (GC)
≤0.01% water (Karl Fischer)
≤0.03% dichloromethane (GC)
0.6-1.0% ethanol (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.445 (lit.)
pb
60.5-61.5 °C (lit.)
Pf
−63 °C (lit.)
Densité
1.476-1.483 g/mL at 20 °C
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.0001%
Traces de cations
Al: ≤0.50 ppm
B: ≤0.02 ppm
Ba: ≤0.10 ppm
Ca: ≤0.50 ppm
Cd: ≤0.05 ppm
Co: ≤0.02 ppm
Cr: ≤0.02 ppm
Cu: ≤0.02 ppm
Fe: ≤0.10 ppm
Mg: ≤0.10 ppm
Mn: ≤0.02 ppm
Ni: ≤0.02 ppm
Pb: ≤0.05 ppm
Sn: ≤0.10 ppm
Zn: ≤0.10 ppm
Chaîne SMILES 
ClC(Cl)Cl
Adéquation
complies for appearance
complies for reaction against H2SO4
complies for suitability of determ. w. dithizone
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
Clé InChI
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Le chloroforme, un hydrocarbure halogéné, est largement utilisé comme solvant. Sa dégradation photochimique a été étudiée en présence de suspensions aqueuses de TiO2 (dans la gamme de longueurs d′onde de 310 à 380 nm).
Application
Le chloroforme peut être employé comme solvant pour les études suivantes :
  • Extraction de l′ARN des cellules végétales.
  • Préparation de solutions de dioléoylphosphatidylcholine (DOPC).
  • Dissolution de la 1,2-distéaroyl-sn-glycéro-3-phosphocholine(DSPC).
Il peut être utilisé dans une méthode rapide de quantification de la libération de protéines périplasmiques par des souches bactériennes.
Le chloroforme peut être utilisé comme solvant pour améliorer l′énantiosélectivité d′alcools secondaires formés par la réduction au borhydrure de composés carbonyles en présence de complexes cétoiminatocobalt actifs du point de vue optique.
Autres remarques
Pour obtenir des informations concernant la miscibilité du chloroforme, veuillez suivre le lien suivant :
Tableau de miscibilité du chloroforme
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
G F Ames et al.
Journal of bacteriology, 160(3), 1181-1183 (1984-12-01)
We introduce a method by which periplasmic proteins can be released rapidly, simply, and quantitatively by treating cells with chloroform. All the amino acid-binding proteins tested maintained their activity during chloroform treatment. This method makes practical the analysis of the
Z V Leonenko et al.
Biochimica et biophysica acta, 1509(1-2), 131-147 (2000-12-19)
We have used magnetic alternating current mode atomic force microscopy (MAC-AFM) to investigate the formation of supported phospholipid bilayers (SPB) by the method of vesicle fusion. The systems studied were dioleoylphosphatidylcholine (DOPC) on mica and mica modified with 3-aminopropyl-triethoxy-silane (APTES)
Jameel A Feshitan et al.
Journal of colloid and interface science, 329(2), 316-324 (2008-10-28)
Microbubbles used as contrast agents for ultrasound imaging, vectors for targeted drug delivery and vehicles for metabolic gas transport require better size control for improved performance. Mechanical agitation is the only method currently available to produce microbubbles in sufficient yields
Gurman Singh Pall et al.
Nucleic acids research, 35(8), e60-e60 (2007-04-05)
The northern blot, or RNA gel blot, is a widely used method for the discovery, validation and expression analysis of small regulatory RNA such as small interfering RNA (siRNA), microRNA (miRNA) and piwi-interacting RNA (piRNA). Although it is straightforward and