31385
Devarda′s alloy
puriss. p.a.
About This Item
Produits recommandés
Qualité
puriss. p.a.
Niveau de qualité
Forme
powder
Composition
aluminum, ~45%
copper, ~50%
zinc, ~5%
Pf
550 °C (lit.)
Application(s)
food and beverages
forensics and toxicology
Chaîne SMILES
[Al].[Cu].[Zn]
InChI
1S/Al.Cu.Zn
Clé InChI
MUBKMWFYVHYZAI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges