31092
PCB No 209
analytical standard
Synonyme(s) :
Decachlorobiphenyl, 2,2′,3,3′,4,4′,5,5′,6,6′-PCB
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
Clc1c(Cl)c(Cl)c(c(Cl)c1Cl)-c2c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c2Cl
InChI
1S/C12Cl10/c13-3-1(4(14)8(18)11(21)7(3)17)2-5(15)9(19)12(22)10(20)6(2)16
Clé InChI
ONXPZLFXDMAPRO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Organes cibles
Endocrine system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>212.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 100.0 °C