288500
Gel de silice
high-purity grade, pore size 60 Å, 2-22 μm particle size distribution, without binder, suitable for thin layer chromatography (TLC)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
high-purity grade
Niveau de qualité
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
Technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Superficie
~500 m2/g
Impuretés
≤0.01% Fe3+
Répartition Des Tailles De Particules
2-22 μm
Dimension de pores
60 Å pore size
pH
~6.8 (10% in aq. suspension)
pb
2230 °C
Pf
>1600 °C
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.01%
Chaîne SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clé InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
a. Aquagel - pores are filled with water
b. Xerogel - by the process of evaporation, aqueous phase in the pores are removed
c. Aerogel - solvent removed by supercritical extraction
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable