Documents
28635-U
Seringue Hamilton® 1710N
1710N Slim Line, volume 100 μL, needle size 22 ga (blunt tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.03
Matériaux
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
glass body
Taille de l'aiguille
22 ga (blunt tip)
Description
gastight
Caractéristiques
point style blunt tip
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 203235
L de l'aiguille
51 mm (2 in.)
Volume
100 μL
Compatibilité
for use with CTC HTS PAL Instruments (HPLC Sampling)
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable