Key Documents
21390
Seringue Hamilton®, série 1800 Gastight®
1801N, volume 10 μL, needle size 26s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
eCl@ss :
32070500
Matériaux
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Taille de l'aiguille
26s ga (bevel tip)
Description
Gastight®
Caractéristiques
needle type N (cemented)
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 84875
L de l'aiguille
51 mm (2 in.)
Volume
10 μL
Description générale
Hamilton® GASTIGHT® syringe, 1800 series comprises of a blue syringe holder, which provides a spot to hold the syringe that will not heat up the barrel causing dispense inaccuracies.
  • Idéales pour les matériaux corrosifs, radioactifs et stériles
  • Fourreau amovible minimisant le transfert de chaleur de la main vers l′échantillon, et qui facilite le maniement de la
seringue
  • Précision et reproductibilité de ± 1 %
  • Faciles à réparer
Informations légales
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Les clients ont également consulté
Zuzanna Bojarska et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 10(9) (2020-09-23)
Molybdenum disulfide (MoS2) can be an excellent candidate for being combined with carbon nanomaterials to obtain new hybrid nanostructures with outstanding properties, including higher catalytic activity. The aim of the conducted research was to develop the novel production method of