17755
4-Borono-L-phenylalanine
≥95.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-Dihydroxyboryl-L-phenylalanine, L-BPA
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95.0% (HPLC)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
N[C@@H](Cc1ccc(cc1)B(O)O)C(O)=O
InChI
1S/C9H12BNO4/c11-8(9(12)13)5-6-1-3-7(4-2-6)10(14)15/h1-4,8,14-15H,5,11H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1
Clé InChI
NFIVJOSXJDORSP-QMMMGPOBSA-N
Application
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable