156272
3,5-Dinitrobenzoyl chloride
≥96.5%
Synonyme(s) :
DNBC, NSC 2697
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
7.6 (vs air)
Niveau de qualité
Pureté
≥96.5%
Forme
solid
Point d'ébullition
196 °C/11 mmHg (lit.)
Pf
68-69 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[O-][N+](=O)c1cc(cc(c1)[N+]([O-])=O)C(Cl)=O
InChI
1S/C7H3ClN2O5/c8-7(11)4-1-5(9(12)13)3-6(2-4)10(14)15/h1-3H
Clé InChI
NNOHXABAQAGKRZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- 3,5-diamino-N-cyclopropylbenzamide
- 3,5-dinitro-N-cyclopropylbenzamide
- 4-(3,5-dinitrophenyl)-6-(dipropan-2-ylamino)-2H-1,3,5-thiadiazine-2-thione4
3,5-Dinitrobenzoyl chloride may also be used as derivatizing agent for the following:
- biogenic amines present in fermented foods, which can be determined using liquid chromatography method(LC)
- polyamines, present in biological fluids, which can be determined using high performance liquid chromatography(HPLC)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges