15139
Bisphenol F bis(3-chloro-2-hydroxypropyl) ether
qualitative standard, mixture of 3 isomers ortho-ortho, ortho-para, para-para
Synonyme(s) :
Bis[4-(3-chloro-2-hydroxypropoxy)phenyl]methane
About This Item
Produits recommandés
Qualité
qualitative standard
Niveau de qualité
Pureté
≥90% (mixture of isomers, HPLC)
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES
OC(CCl)COc1ccc(Cc2ccc(OCC(O)CCl)cc2)cc1
InChI
1S/C19H22Cl2O4/c20-10-16(22)12-24-18-5-1-14(2-6-18)9-15-3-7-19(8-4-15)25-13-17(23)11-21/h1-8,16-17,22-23H,9-13H2
Clé InChI
VQXSOBIULOLCHO-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Conditionnement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves