134236
Morpholine
ReagentPlus®, ≥99%
Synonyme(s) :
Tetrahydro-1,4-oxazine
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
3 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
31 mmHg ( 38 °C)
7 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
ReagentPlus®
Pureté
≥99%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
590 °F
Limite d'explosivité
10.8 %
Indice de réfraction
n20/D 1.454 (lit.)
Point d'ébullition
129 °C (lit.)
Pf
−7-−5 °C (lit.)
Densité
0.996 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C1COCCN1
InChI
1S/C4H9NO/c1-3-6-4-2-5-1/h5H,1-4H2
Clé InChI
YNAVUWVOSKDBBP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Morpholine is a cyclic amine that serves as a solvent, corrosion inhibitor, and chemical intermediate.
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
87.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
31 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter