Key Documents
11133
Sigma-Aldrich
Antimony(V) sulfide
technical, ≥60% Sb basis
Synonyme(s) :
Antimony pentasulfide
About This Item
Formule linéaire :
Sb2S5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
403.85
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Qualité
technical
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: antimony
reagent type: catalyst
Concentration
≥60% Sb
Chaîne SMILES 
S=[Sb](=S)S[Sb](=S)=S
InChI
1S/5S.2Sb
Clé InChI
PPKVREKQVQREQD-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
[Substantiation of maximum permissible levels of antimony trioxide and pentasulide in the atmospheric air of inhabitated places].
N V Grin' et al.
Gigiena i sanitariia, (4)(4), 68-69 (1989-04-01)
Brigitta Müller et al.
Planta, 249(3), 751-763 (2018-11-02)
Fe uptake machinery of chloroplasts prefers to utilise Fe(III)-citrate over Fe-nicotianamine complexes. Iron uptake in chloroplasts is a process of prime importance. Although a few members of their iron transport machinery were identified, the substrate preference of the system is