06914
Thiophene
analytical standard
Synonyme(s) :
Thiofurane, Thiole
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2.9 (vs air)
Pression de vapeur
40 mmHg ( 12.5 °C)
Essai
≥99.5% (GC)
Température d'inflammation spontanée
743 °F
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Limite d'explosivité
12.5 %
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impuretés
~0.2% benzene
Indice de réfraction
n20/D 1.529 (lit.)
n20/D 1.529
pb
84 °C (lit.)
Pf
−38 °C (lit.)
Densité
1.051 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
c1ccsc1
InChI
1S/C4H4S/c1-2-4-5-3-1/h1-4H
Clé InChI
YTPLMLYBLZKORZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
15.8 °F
Point d'éclair (°C)
-9 °C