06667
3-(2-Aminoethylamino)propyldimethoxymethylsilane
≥95.0%
Synonyme(s) :
3-(2-Aminoethylamino)propylmethyldimethoxysilane, N-[3-(Dimethoxymethylsilyl)propyl]ethylenediamine
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95.0%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.450
Densité
0.968 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CO[Si](C)(CCCNCCN)OC
InChI
1S/C8H22N2O2Si/c1-11-13(3,12-2)8-4-6-10-7-5-9/h10H,4-9H2,1-3H3
Clé InChI
MQWFLKHKWJMCEN-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
194.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
90 °C - closed cup