Principaux documents
06270
Sigma-Aldrich
Aluminum monostearate
technical, ~75% (Al), powder
Synonyme(s) :
Aluminum dihydroxide stearate, Stearic acid aluminum dihydroxide salt
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)16COOAl(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
344.47
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
technical
Niveau de qualité
Essai
~75% (Al)
Forme
powder
Pertinence de la réaction
core: aluminum
reagent type: catalyst
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[Al](O)O
InChI
1S/C18H36O2.Al.2H2O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;;;/h2-17H2,1H3,(H,19,20);;2*1H2/q;+3;;/p-3
Clé InChI
UGMCXQCYOVCMTB-UHFFFAOYSA-K
Application
Used for the packaging of pharmaceuticals, and in the preparation of colors for cosmetics.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Tarek A Ahmed et al.
AAPS PharmSciTech, 15(3), 772-780 (2014-03-22)
The objective of this study was to investigate the sustained release of a hydrophilic drug, montelukast (MK), from two biodegradable polymeric drug delivery systems, in situ implant (ISI) and in situ microparticles (ISM). N-Methyl pyrrolidone (NMP), dimethyl sulfoxide (DMSO), triacetin