04287
Chlornitrofen
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
1,3,5-Trichloro-2-(4-nitrophenoxy)benzene, 4-Nitrophenyl 2,4,6-trichlorophenyl ether
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Essai
≥98% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(Oc2c(Cl)cc(Cl)cc2Cl)cc1
InChI
1S/C12H6Cl3NO3/c13-7-5-10(14)12(11(15)6-7)19-9-3-1-8(2-4-9)16(17)18/h1-6H
Clé InChI
XQNAUQUKWRBODG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Remarque sur l'analyse
Produits recommandés
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available