03128
Diethylene glycol
analytical standard
Synonyme(s) :
2,2′-oxydiéthanol, 2-hydroxyéthyl éther
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2.14 (vs air)
Pression de vapeur
0.01 mmHg ( 20 °C)
Description
non-ionic
Pureté
≥99.5% (GC)
Forme
viscous liquid (clear)
Température d'inflammation spontanée
442 °F
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Limite d'explosivité
2-12.3 %
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.447 (lit.)
n20/D 1.447
Point d'ébullition
245 °C (lit.)
Pf
−10 °C (lit.)
Densité
1.115-1.117 g/mL at 20 °C
1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES
OCCOCCO
InChI
1S/C4H10O3/c5-1-3-7-4-2-6/h5-6H,1-4H2
Clé InChI
MTHSVFCYNBDYFN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
280.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
138 °C - closed cup