01615
Pullulan Standard
certified reference material, certified according to DIN, for GPC, 200,000
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
for GPC
Niveau de qualité
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Poids mol.
Mn ~188500
Mp ~200000
Mw ~212000
Mw/Mn ~1.13
Classe(s) chimique(s) de l'analyte
oligosaccharides
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable