Principaux documents
11493027001
Roche
Kit d'isotypage d'anticorps monoclonaux de souris IsoStrip
sufficient for 10 tests
Synonyme(s) :
Sous-typage d'hybridomes
About This Item
Code UNSPSC :
23201100
Utilisation
sufficient for 10 tests
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Roche
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Le kit d'isotypage d'anticorps monoclonaux de souris IsoStrip est un kit en trois étapes simple d'utilisation pour la caractérisation rapide des anticorps monoclonaux de souris.
Contenu du kit
  • Tubes de développement contenant des billes de latex lyophilisé pré-revêtues d'anticorps anti-Ig de souris
  • Bandelettes d'isotypage pré-revêtues d'anticorps anti-Ig de souris spécifiques d'une chaîne légère et d'une sous-classe
Spécificité
Les anticorps anti-souris adsorbés sur les billes de latex réagissent avec tous les anticorps monoclonaux de souris indépendamment de leur isotype. Les anticorps de chèvre anti-souris immobilisés sur ces bandelettes se lient spécifiquement à chacun des principaux isotypes d'anticorps de souris (IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG3, IgM et IgA) ainsi qu'aux chaînes légères.
Spécificité pour tous les anticorps spécifiques hors IgML, à 1,0 μg/ml : ≥ 2
IgM lambda, à 1,0 μg/ml : ≥ 1
Application
Ce kit est utilisé pour l'identification rapide de la classe, de la sous-classe et du type de chaîne légère des anticorps monoclonaux de souris (immunoglobulines).
Caractéristiques et avantages
  • Fiable : résultats comparables aux tests ELISA classiques
  • Rapide : 5 minutes du début à la fin
  • Facile d'utilisation : 3 étapes seulement
  • Économique : ne nécessite aucun équipement ou réactif supplémentaire
  • Hautement spécifique : aucune réactivité croisée avec le FBS
Conditionnement
1 kit contenant 2 composants
Caractéristiques
Durée du test : 5 minutes
Échantillons : surnageant d'hybridomes, anticorps monoclonaux de souris purifiés, ascite
Notes préparatoires
Solution de travail : Diluer l'échantillon
  • Prendre le nombre souhaité de bandelettes d'isotypage dans le canister. Ôter les bouchons du même nombre de tubes de développement.
    Les tubes peuvent éventuellement être marqués au crayon ou au marqueur de laboratoire pour faciliter leur identification.
  • Diluer un échantillon contenant l'anticorps monoclonal de souris dans un tampon phosphate salin (pH 7,2 à 7,6) avec 1 % de BSA.
    Les échantillons de surnageant de culture doivent être dilués dans une proportion de 1:10 à 1:100. Les échantillons d'ascite doivent être dilués à 1:20 000. Il s'agit des dilutions recommandées ; celles-ci peuvent varier selon la concentration en anticorps de votre échantillon. D'après notre expérience, une concentration en anticorps monoclonaux de 0,1 à 1 g/ml d'échantillon dilué permettra d'obtenir les meilleurs résultats. 150 ml de cet échantillon dilué seront ajoutés au tube de développement.
Autres remarques
Produit destiné uniquement à la recherche en sciences de la vie. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.
Informations légales
IsoStrip is a trademark of Roche
Composants de kit seuls
Réf. du produit
Description
  • Development Tubes, containing lyophilized latex beads, precoated with anti-mouse-Ig antibodies
  • Isotyping Strips, precoated with subclass- and light-chain-specific anti-mouse-Ig antibodies
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Les clients ont également consulté
Wioleta M Zelek et al.
Frontiers in immunology, 11, 612402-612402 (2021-01-12)
Better understanding of roles of complement in pathology has fuelled an explosion of interest in complement-targeted therapeutics. The C5-blocking monoclonal antibody (mAb) eculizumab, the first of the new wave of complement blocking drugs, was FDA approved for treatment of Paroxysmal
Julie A Webster et al.
Cancers, 13(12) (2021-07-03)
The current endoscopy and biopsy diagnosis of esophageal adenocarcinoma (EAC) and its premalignant condition Barrett's esophagus (BE) is not cost-effective. To enable EAC screening and patient triaging for endoscopy, we developed a microfluidic lectin immunoassay, the EndoScreen Chip, which allows
Jisheng Lin et al.
Clinical and vaccine immunology : CVI, 23(8), 681-688 (2016-06-10)
There is a significant need for an effective multivalent Shigella vaccine that targets the most prevalent serotypes. Most Shigella vaccines under development utilize serotype-specific lipopolysaccharides (LPSs) as a major component based on protection and epidemiological data. As vaccine formulations advance
Wioleta M Zelek et al.
Immunology, 157(4), 283-295 (2019-05-24)
Over the last decade there has been an explosion in complement therapies; one-third of the drugs in the clinic or in development target C5 protein. Eculizumab, a monoclonal antibody (mAb) that binds C5 and blocks its cleavage by the convertase
V Lascano et al.
Oncogenesis, 4, e136-e136 (2015-01-27)
We have previously shown that the tumor necrosis factor family member a proliferation-inducing ligand (APRIL) enhances intestinal tumor growth in various preclinical tumor models. Here, we have investigated whether APRIL serum levels at time of surgery predict survival in a