Documents
11096176001
Roche
Réactif de blocage
For nucleic acid hybridization and detection
Synonyme(s) :
réactif de blocage
About This Item
Code UNSPSC :
41116100
Niveau de qualité
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 50 g
Fabricant/nom de marque
Roche
Température de stockage
20-25°C
Application
Le Réactif de blocage est utilisé pour réduire le bruit de fond en hybridation sur filtre non radioactive et lors de la détection des hybrides d′acides nucléiques. Il a également servi d′agent de blocage en immunohistochimie.
Notes préparatoires
Concentration de travail : Dilution de l′anticorps au 1/5 000
Solution de travail : Pour préparer une solution mère de blocage concentrée 10x, du Réactif de blocage est dissout dans un tampon d′acide maléique à une concentration finale de 10 % (p/v) sous agitation et en présence de chauffage, soit sur un bloc chauffant, soit dans un four à micro-ondes.
Conditions de stockage (solution de travail) : Autoclaver et stocker la solution mère 10x de Réactif de blocage entre 2 et 8 °C. Sinon, stocker en aliquotes entre -15 et -25 °C.
Autres remarques
Produit destiné uniquement à la recherche en sciences de la vie. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Revised lineage of larval photoreceptor cells in Ciona reveals archetypal collaboration between neural tube and neural crest in sensory organ formation.
Oonuma K, et al.
Developmental Biology, 420(1), 178-185 (2016)
Nodal promotes functional luteolysis via down-regulation of progesterone and prostaglandins E2 and promotion of PGF2α synthetic pathways in mare corpus luteum.
Galv?o A, et al.
Endocrinology, 157(2), 858-871 (2015)
Nuria de Pedro et al.
Biological procedures online, 22, 2-2 (2020-01-21)
A large number of studies have suggested a correlation between the status of telomeres and disease risk. High-throughput quantitative fluorescence in situ hybridization (HT Q-FISH) is a highly accurate telomere measurement technique that can be applied to the study of
Richard C Krolewski et al.
Scientific reports, 10(1), 1781-1781 (2020-02-06)
The family of olfactory receptors (ORs) subserves the sense of smell and includes both functional alleles and pseudogenes, the latter identified by mutations resulting in frame shift or premature truncation. During neuronal differentiation, nonfunctional ORs are expressed initially but then
Kyle A Wegner et al.
The Journal of pathology, 250(2), 231-242 (2019-11-02)
We genetically engineered expression of an activated form of P110 alpha, the catalytic subunit of PI3K, in mouse prostate epithelium to create a mouse model of direct PI3K activation (Pbsn-cre4Prb;PI3KGOF/+ ). We hypothesized that direct activation would cause rapid neoplasia
Protocoles
The easiest way to use the Blocking Reagent is with the Roche DIG Wash and Block Buffer Set, a ready-to-use set of stock solutions.