ZIQEP0D00
Distributeur déporté d'eau pure E-POD®
For use with Milli-Q® IQ & IX 7003/05/10/15, Intelligent pure water dispenser
About This Item
Produits recommandés
Conditionnement
pkg of 1 unit
Fabricant/nom de marque
E-POD®
Paramètres
2 L/min flow rate
5.5 kg operating weight
H × P × l
27.6 in. × 10.6 in. × 8.3 in.
Entrée
potable tap water
Sortie
type 2 water (> 5 MΩ·cm) (25°C)
Conductivité
0.2 μS/cm at 25 °C (water output)
Compatibilité
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Un distributeur E-POD® peut être raccordé à un système de purification d'eau Milli-Q® IQ 7003/05/10/15.
- Deux distributeurs E-POD® peuvent être raccordés à un système de purification d'eau Milli-Q® IX 7003/05/10/15.
- Fournit de l'eau pure sous pression à un débit pouvant atteindre 2 l/min.
- Il est possible de connecter 3 filtres finaux différents pour cibler des contaminants spécifiques et les éliminer lors de la distribution d'eau pure.
- L'écran tactile 5" avec un affichage LCD lumineux en couleurs est facilement lisible et pratique d'utilisation, même avec des gants. Il est installé à hauteur des yeux et orientable (120°).
- La navigation dans les modes de fonctionnement et de distribution est intuitive. Inutile de perdre du temps à explorer différents menus pour trouver les informations recherchées.
- Les icônes graphiques sur l'affichage permettent à tous les utilisateurs de faire fonctionner le système rapidement et en toute simplicité.
- Les informations détaillées affichées à l'écran (qualité de l'eau, statut du système, niveau de la cuve, mode de fonctionnement, volume distribué) permettent de toujours fournir la qualité d'eau attendue.
- Il existe deux modes de distribution d'eau ultra pure :
La distribution d'eau volumétrique délivre automatiquement un volume d'eau spécifique, de 20 ml à 100 l (par incréments de 1 ml).
- Le distributeur d'eau dispose de plus de 1 500 positions (jusqu'à 30 positions horizontales crantées, sur 360° et 54 positions verticales crantées). Le distributeur étant bien adapté à la taille et à la forme de tous les contenants utilisés en laboratoire, les activités quotidiennes s'en trouvent simplifiées.
- Le dispositif peut être installé sur une extension horizontale murale articulée, permettant de maximiser l'espace sur les paillasses.
Contenu apparenté
Milli-Q® ultrapure water systems ensure reliable science, with an expanded system offer catering to diverse lab needs and constraints.
Milli-Q® ultrapure water systems ensure reliable science, with an expanded system offer catering to diverse lab needs and constraints.
Ayez toujours confiance dans vos expériences scientifiques avec l'eau ultra pure Milli-Q®. Découvrez notre gamme étoffée de systèmes et trouvez la solution de purification d'eau qui satisfait pleinement les besoins et les contraintes de votre laboratoire.
Ayez toujours confiance dans vos expériences scientifiques avec l'eau ultra pure Milli-Q®. Découvrez notre gamme étoffée de systèmes et trouvez la solution de purification d'eau qui satisfait pleinement les besoins et les contraintes de votre laboratoire.