XX6700035
Tuyau pour utilisation sous pression, D.I. 1/2"
Accessories for filter holders for sample preparation.
About This Item
Code UNSPSC :
41104909
eCl@ss :
32031613
Nomenclature NACRES :
NB.24
Produits recommandés
Matériaux
PVC tubing
Niveau de qualité
Paramètres
9 bar max. inlet pressure (125 psi)
D.I.
1.27 cm (0.5 in.)
Longueur
3 m (10 ft)
305 cm
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Lorsqu'ils sont reliés à une source de pression externe, nos récipients de distribution sous pression retiennent les liquides à filtrer sur les supports filtres sous pression Millipore. Nos récipients portatifs sont disponibles en quatre capacités différentes : 5 l, 10 l, 20 l et 1 gal. Ils sont conformes aux exigences de la norme ASME-UM.
- Couvercle sécurisé par une poignée à came
- Récipient stérilisable en autoclave, soupape ouverte
- Plusieurs accessoires disponibles : soupape de surpression, manomètre et raccords conformes à la norme relative aux accessoires
Couvercle adaptable sur les récipients pour une utilisation sous vide disponible (accessoire)
Récipients sous pression
XX6700P01, Récipient de distribution sous pression, 1 gal
XX6700P05, Récipient de distribution sous pression, 5 l
XX6700P10, Récipient de distribution sous pression, 10 l
XX6700P20, Récipient de distribution sous pression, 20 l
Pièces de rechange
6976, Couvercle, verrouillage par came
6977, Tube plongeur de sortie pour récipient de 5 l
6978, Tube plongeur de sortie pour récipient de 10 l
6979, Tube plongeur de sortie pour récipient de 20 l
XX6700059, Joint torique en fluoroélastomère A
XX6700104, Coude mâle/femelle, 1/4 in., filetage NPTF(M)
YY1301009, Bouchon, 1/4 in., filetage NPT, acier inoxydable
Accessoires
TP0001326, Rouleau de Teflon (PTFE), 12,5 mm × 6,6 m
XX6700030, Raccord rapide, parties mâle et femelle, 1/4 in., filetage NPTM
XX6700034, Tuyau en PVC de 3 m, 9,5 mm de diamètre intérieur
XX6700035, Tuyau pour utilisation sous pression, 1/2 in. de diamètre intérieur
XX67000PK, Kit d'accessoires pour récipient sous pression
XX6700125, Raccord hexagonal, 1/4 in., filetage NPTM de 51 mm, acier inoxydable
XX6700L11, Adaptateur, M, 1/4 in., filetage NPT pour tuyau de 1/4 à 1/2 in. de diamètre intérieur
XX6700L15, Manomètre, 1/4 in., ASME
XX6700L24, Soupape de surpression/purge, 7 bar, ASME
XX6700L55, Appareil de contrôle du point de bulle
YY1301015, Manomètre, 0 à 7 bar
YY2029348, Soupape à bille, 1/4 in., filetage NPTF, acier inoxydable
- Couvercle sécurisé par une poignée à came
- Récipient stérilisable en autoclave, soupape ouverte
- Plusieurs accessoires disponibles : soupape de surpression, manomètre et raccords conformes à la norme relative aux accessoires
Couvercle adaptable sur les récipients pour une utilisation sous vide disponible (accessoire)
Récipients sous pression
XX6700P01, Récipient de distribution sous pression, 1 gal
XX6700P05, Récipient de distribution sous pression, 5 l
XX6700P10, Récipient de distribution sous pression, 10 l
XX6700P20, Récipient de distribution sous pression, 20 l
Pièces de rechange
6976, Couvercle, verrouillage par came
6977, Tube plongeur de sortie pour récipient de 5 l
6978, Tube plongeur de sortie pour récipient de 10 l
6979, Tube plongeur de sortie pour récipient de 20 l
XX6700059, Joint torique en fluoroélastomère A
XX6700104, Coude mâle/femelle, 1/4 in., filetage NPTF(M)
YY1301009, Bouchon, 1/4 in., filetage NPT, acier inoxydable
Accessoires
TP0001326, Rouleau de Teflon (PTFE), 12,5 mm × 6,6 m
XX6700030, Raccord rapide, parties mâle et femelle, 1/4 in., filetage NPTM
XX6700034, Tuyau en PVC de 3 m, 9,5 mm de diamètre intérieur
XX6700035, Tuyau pour utilisation sous pression, 1/2 in. de diamètre intérieur
XX67000PK, Kit d'accessoires pour récipient sous pression
XX6700125, Raccord hexagonal, 1/4 in., filetage NPTM de 51 mm, acier inoxydable
XX6700L11, Adaptateur, M, 1/4 in., filetage NPT pour tuyau de 1/4 à 1/2 in. de diamètre intérieur
XX6700L15, Manomètre, 1/4 in., ASME
XX6700L24, Soupape de surpression/purge, 7 bar, ASME
XX6700L55, Appareil de contrôle du point de bulle
YY1301015, Manomètre, 0 à 7 bar
YY2029348, Soupape à bille, 1/4 in., filetage NPTF, acier inoxydable
Protocoles
This is a User Guide Dispensing Pressure Vessel Fitting Kit from Millipore.