Key Documents
XX6200005
Millipore
Adaptateur, tuyau à Luer mâle
About This Item
Code UNSPSC :
41116116
eCl@ss :
32161002
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
polypropylene adapter
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
D.I.
6.3 mm (0.25 in.)
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Nous proposons deux types de cassettes de contrôle de la contamination de l'air à trois sections pour filtres de 25 mm :
Cassette en PS à 3 sections de type A 
- cassette en polystyrène avec anneau central de 16 mm et raccord de vide Luer femelle à coulissement.
- Nécessite un adaptateur pour tuyau (XX6200005).
- Cette cassette est également proposée sans filtre.
Cassette en PP à 3 sections de type B 
- cassette conductrice en polypropylène renforcé de carbone munie d'un col d'extension de 50 mm.
- Embout cannelé en sortie permettant un raccordement simple au vide par un tuyau sans nécessiter d'adaptateur.
- Les cassettes MAWP025AC peuvent être utilisées pour le contrôle de l'amiante en suspension dans l'air conformément aux spécifications du NIOSH.
Le Comptage Originel Moyen (COM ou ABC pour "Average Background particle Count") est indiqué sur chaque emballage.
Caractéristiques et avantages :
•Conforme aux méthodes standards du NIOSH
•Valeurs COM (ABC) indiquées sur les emballages
•Pré-assemblées avec filtres en place
•Disponibles avec des membranes blanches, noires ou quadrillées et deux dimensions de pores
•Disponibles avec des membranes appariées en poids pour gagner du temps dans les analyses gravimétriques
•Un fin tampon de cellulose scelle le filtre entre les sections de la cassette pour répartir uniformément l'échantillon d'air sur toute la surface du filtre
Applications :
Contrôle de l'air, surveillance environnementale, surveillance de la contamination par aérosols, contrôle de l'amiante