Principaux documents
XX1104707
Millipore
Joint torique (5-329) pour support filtre Swinnex de 47 mm, silicone
Accessories for filter holders for sample preparation.
Synonyme(s) :
Joint torique de remplacement, Joint torique en silicone
About This Item
Code UNSPSC :
41104909
eCl@ss :
32031613
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
silicone O-ring
Niveau de qualité
Diamètre
47 mm
Compatibilité
for use with Swinnex 47
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Accessoires pour supports filtres destinés à la préparation d'échantillons.