ST1204
Anti-PGC-1α Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Synonyme(s) :
PGC-1α Detection Antibody, Rabbit Anti-PGC-1α
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
liquid
Ne contient pas
preservative
Espèces réactives
human, mouse, rat
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotype
IgG
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−70°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PPARGC1A(10891)
Description générale
Immunogène
Application
Immunoblotting (not recommended)
Immunoprecipitation (1-2 g/100-200 g total protein)
Avertissement
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Brown adipose tissue from mice exposed to cold
Autres remarques
Zhang, Y., et al. 2009. J. Biol. Chem. 284, 32813.
Lai, L., et al. 2008. Genes Dev. 14, 1948.
Rodgers, J.T., et al. 2008. FEBS Lett. 582, 46.
Mazzucotelli, A., et al. 2007. Diabetes 10, 2467.
Nemoto, S., et al. 2005. J. Biol. Chem. 16, 16456.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable