Principaux documents
SSCFHB2A24
Millipore
Lynx® S2S
1/2" Lynx® S2S Connector,Female Couplings, 1/2" hose barb outlet, 24 pack
Synonyme(s) :
Sterile to sterile single-use, single actuation connector
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
eCl@ss :
32010310
Matériaux
polysulfone (21 CFR 177.1655)
silicone O-ring (21 CFR 177.2600)
silicone gasket (21 CFR 177.2600)
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Gamme de produits
Lynx®
Paramètres
4-40 °C operating temperature (39-104 °F)
4.1 bar max. pressure (60 psi) (operating pressure)
71.9 L/min flow rate at 1.38 bar (20 psi) and 25 °C (77°F)
Hauteur
7 cm (2.7 in.)
L × l
14.55 cm (5.7 in.) × 7 cm (2.7 in.)
Longueur
14.55 cm (5.7 in.)
Largeur
4.7 cm (1.85 in.)
Raccords
1/2 in. outlet hose barb for 0.43 in (10.9 mm) I.D.
Description générale
Avec sa conception unique, le connecteur Lynx S2S est un dispositif à usage unique, à actionnement unique, autoclavable et compatible avec la stérilisation par rayons gamma, qui permet de raccorder des circuits de fluide stérilisés dans les procédés biopharmaceutiques.
La référence SSCFHB2A24 du connecteur Lynx S2S contient les raccords femelle. Lorsque le raccord femelle est fixé au raccord mâle, le circuit de fluide stérile est fonctionnel. Une fois assemblés, les deux éléments ne peuvent plus être détachés, ce qui réduit le risque de perte de stérilité.
Cette unité Lynx S2S a un diamètre de 1/2" et possède un raccord d'entrée/sortie cannelé.
Des connecteurs sûrs et jetables
Le connecteur Lynx S2S, jetable, est destiné à un usage unique et ne peut être actionné qu'une fois. Aucune pièce ne nécessite de nettoyage en place, et le risque de contamination est réduit.
Assurance de la stérilité durant l'actionnement
100 % des connecteurs Lynx S2S subissent un test d'intégrité à l'air durant leur fabrication.
Application
Idéalement conçu pour un large éventail d'applications comme le transfert stérile de liquides ou le prélèvement d'échantillons microbiologiques, le connecteur Lynx S2S constitue la solution optimale pour réaliser des raccordements sécurisés et sûrs entre deux ensembles jetables stérilisés à usage unique.Transfert de liquides stérileLe connecteur Lynx S2S peut être intégré aux ensembles comprenant des capsules, des tuyaux et des récipients souples à usage unique. Stérilisés au préalable par rayonnement gamma ou autoclavage et prêts à l'emploi, ces ensembles sont la solution idéale pour un grand nombre d'applications de transfert de liquides, et peuvent être facilement intégrés aussi bien aux procédés de production de produit en vrac qu'aux procédés de remplissage final, garantissant un transfert sécurisé de votre précieux produit. Cerise sur le gâteau, l'ensemble complet est jetable.Prélèvement d'échantillons microbiologiquesRemplacez vos techniques d'échantillonnage actuelles utilisant un septum en caoutchouc ou un robinet et un flacon par un système de prélèvement jetable pré-stérilisé. Un grand nombre de récipients d'échantillonnage souples peuvent être reliés les uns aux autres via un connecteur Lynx S2S, et l'ensemble complet peut être stérilisé par rayonnement gamma. Ce raccordement stérile au point d'échantillonnage limite au maximum le risque de faux positifs. Par exemple, effectuer des prélèvements dans des bioréacteurs sur plusieurs sites nécessite de gros investissements en matériel, demande beaucoup de main d'œuvre et génère un risque de contamination. Utiliser le connecteur Lynx S2S pour les prélèvements dans les bioréacteurs sur plusieurs sites permet de sécuriser le procédé, de supprimer les raccordements aseptiques, et de significativement réduire les investissements en matériel et les coûts de main d'œuvre.
Notes préparatoires
Méthode de stérilisation
Produit compatible avec la stérilisation par rayonnement gamma jusqu'à 45 kGy ; 1 cycle d'autoclave de 30 minutes à 130 °C. Non compatible avec le nettoyage en place à la vapeur.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LYNX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany