Principaux documents
SNAP2MINI
Millipore
SNAP id® 2.0 Protein Detection System-Mini
7.5 x 8.4 cm, Unique vacuum-driven technology & a built-in flow distributor actively drive reagents through the membrane
Synonyme(s) :
Kit de détection de protéine
About This Item
Code UNSPSC :
41116010
eCl@ss :
42029053
Nomenclature NACRES :
NB.22
Nom du produit
Système de détection de protéines SNAP id® 2.0 Mini (7,5 x 8,4 cm), Developed to meet the needs of our Western blotting customers, the SNAP i.d. 2.0 system produces blots of a very high quality. Unique vacuum-driven technology & a built-in flow distributor actively drive reagents through the membrane..
Fabricant/nom de marque
SNAP id®
Technique(s)
western blot: suitable
Compatibilité
for use with Commercially available blocking reagents
for use with Luminata Western HRP Substrates
for use with Nitrocellulose
for use with PVDF (Immobilon membranes)
for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-CH Buffer (cat. no. WBAVDCH01)
for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-FL Buffer (cat. no. WBAVDFL01)
for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-PO Buffer (cat. no. WBAVDP001)
for use with commercially available detection reagents
Méthode de détection
chemiluminescent
colorimetric
fluorometric
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Description générale
Le nouveau système de détection de protéines SNAP i.d. 2.0 est la seconde génération de la méthode de détection de protéines immunoréactives SNAP i.d. par western blotting. Son système sous vide unique permet de considérablement réduire le temps nécessaire à l'immunodétection. L'analyse classique de western blotting qui dure normalement de 4 à 24 heures peut désormais être terminée en 30 minutes, sans perte de qualité ou de signal. Le système SNAP i.d. 2.0 peut être utilisé pour toutes les étapes d'immunodétection après le transfert des protéines sur une membrane (autrement dit blocage, lavage, et incubations avec les anticorps primaires et secondaires). Le support pour membrane de taille Mini SNAP id 2.0 peut accueillir tous les blots jusqu'à 7,5 × 8,4 cm.
Application
Le système de détection de protéines SNAP id 2.0  Mini (7,5 x 8,4 cm) est destiné au western blotting.
Caractéristiques et avantages
Points forts du système de détection de protéines SNAP i.d. 2.0 :
  • Peut traiter jusqu'à quatre membranes à la fois sur une base sous vide à deux faces contrôlées individuellement
  • Comporte trois tailles de cadre de support de membrane amovibles : MultiBlot, Mini et Midi, pour accueillir différentes tailles de membrane
  • Supports de membrane jetables adaptés aux cadres MultiBlot, Mini et Midi
  • L'espaceur de membrane, nécessaire avec le système SNAP id de première génération, est maintenant intégré au nouveau support de membrane
  • Options de traitement de membrane prolongé et hors ligne : les cadres possèdent un couvercle et peuvent être retirés de la base pour une incubation prolongée (d'une heure à toute une nuit), une incubation dans un agitateur, ou une incubation à 4 °C
  • Comme les cadres peuvent être empilés, il est possible de traiter plusieurs membranes en même temps, pour une immunodétection en 30 minutes avec un signal uniforme sur toute la surface des membranes
  • Récupération des anticorps supérieure à 80 % grâce aux plateaux de collecte d'anticorps SNAP id 2.0
  • Compatible avec les membranes en nitrocellulose et en poly(fluorure de vinylidène) (PVDF)
  • Fonctionne avec la plupart des tampons de blocage et des méthodologies de visualisation (par ex. chimiluminescence, fluorescence ou colorimétrie)
Conditionnement
Ce système comprend la base SNAP i.d.® 2.0, deux cadres de support de membrane de taille Mini, deux plateaux de collecte d'anticorps, un tuyau de vide, un rouleau pour membrane et un tapis, deux plateaux d'humidification, et un guide de démarrage rapide.
Liaison
Remplace : WBAVDBASE
Autres remarques
Le système de détection de protéines SNAP i.d.® 2.0 est exclusivement réservé à la recherche. Il ne doit pas être utilisé à des fins de diagnostic.
Informations légales
SNAP id is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Stephen A Fleming et al.
Nutritional neuroscience, 22(7), 499-512 (2017-12-19)
Previous studies have shown that dietary prebiotics have the potential to improve memory, alter social behavior, and reduce anxiety-like behaviors in rodents. The present research sought to expand upon such results and describe the effects of feeding prebiotics early in
Articles
Explore the impact of water quality on protein electrophoresis and Western blotting. Learn about the role of ultrapure water and its effect on chemiluminescent signals in Western blotting.
Explore the impact of water quality on protein electrophoresis and Western blotting. Learn about the role of ultrapure water and its effect on chemiluminescent signals in Western blotting.
Explore the impact of water quality on protein electrophoresis and Western blotting. Learn about the role of ultrapure water and its effect on chemiluminescent signals in Western blotting.
Explore the impact of water quality on protein electrophoresis and Western blotting. Learn about the role of ultrapure water and its effect on chemiluminescent signals in Western blotting.
Protocoles
The SNAP i.d. 2.0 Protein Detection System is the second generation of the SNAP i.d. method for detecting immunoreactive proteins on Western blots.