SLM-245
Minimum Essential Medium Eagle complete medium
With non-essential amino acids, ʟ-glutamine and 10% FBS, without sodium pyruvate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
EMEM, MEM
About This Item
Produits recommandés
product name
MEM Complete Medium, with NEAA, 2mM L-Glut and 10% FBS, contains non-essential amino acids, 2mM L-glutamine and 10% U.S. origin FBS
Niveau de qualité
Forme
liquid
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Qualité
Osmolality= 281-311 mOsm/kg
Endotoxin= ≤2 EU/mL
Mycoplasma= Negative
Sterility Tested= Negative for Growth
Appearance= Orange/ Red Clear Liquid
Cell Line Tested= HepG2 liver hepatocellular carcinoma
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Souvent commandé avec ce produit
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable