SLFG750
Filtre évent Millex® en PTFE hydrophobe
pore size 0.2 μm, diam. 50 mm, non-sterile, 1/8 in. NPTM, sterilization compatible with autoclavable
Synonyme(s) :
Filtre pour seringue Fluoropore® avec membrane en PTFE, Filtre pour seringue en PTFE de 0,2 μm, Filtre évent Millex-FG, filtre pour ligne de vide
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PTFE membrane
polypropylene housing
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Mode de stérilisation compatible
autoclavable compatible
Gamme de produits
Millex®
Caractéristiques
hydrophobic
Fabricant/nom de marque
Millex®
Paramètres
≥15 L/min air flow rate at 0.3 bar (5 psi)
130 °C max. temp.
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi)
Technique(s)
analytical sample preparation: suitable
gas filtration: suitable
vent filtration: suitable
Diamètre
50 mm
Surface de filtration
19.6 cm2 (3 in2)
housing diam.
62 mm
inlet to outlet H
57 mm
Matrice
Fluoropore®
Dimension de pores
0.2 μm
Entrée
gas
sample type organic solution(s)
Raccords
1/8 in. male NPT inlet/outlet connection thread(s)
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Caractéristiques et avantages :
•Les unités Millex de 50 mm sont idéales pour la protection des lignes de vide
•Toutes les unités Millex en PTFE hydrophobe ont un flux bidirectionnel
Applications :
stérilisation des gaz, protection des lignes de vide, aération des récipients stériles, stérilisation et clarification des solutions organiques
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13