Documents
SEGPT0045
Millipore
Steritop® E-GP Funnel-less Sterile Vacuum Filtration System
greener alternative
pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, capacity 150 mL × 1000 mL, 45 mm thread, pack of 12 ea
Synonyme(s) :
Système de filtration stérilisante sous vide sans entonnoir Stericup® E-GP, Unité de filtration respectueuse de l'environnement STERITOP® E-GP
About This Item
Code UNSPSC :
41104914
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
polyethersulfone membrane
polystyrene bottle
polystyrene funnel(s)
polystyrene housing
Niveau de qualité
Stérilité
sterile; irradiated
Gamme de produits
Steritop®
Caractéristiques
hydrophilic
Conditionnement
pack of 12 ea
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Paramètres
max. temp. at 45 °C
Description
2.4 mL (hold-up volume)
Technique(s)
sterile filtration: suitable
Hauteur
70 mm
Capacité
150 mL × 1000 mL
Diamètre
9.5 cm
Diam. du filtre
73 mm
Surface de filtration
40 cm2
Matrice
Express PLUS
Dimension de pores
0.22 μm pore size
Raccords
inlet thread(s)
45 mm thread
Autre catégorie plus écologique
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Nous nous engageons à vous proposer des produits plus respectueux de l'environnement, appartenant à l'une des quatre catégories d'alternatives plus écologiques. Ce produit a été développé dans le cadre de l'initiative Design for Sustainability (DfS). Cliquez ici pour consulter la fiche d'évaluation DfS.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter la BASE DE DONNÉES ACT
Travaillez facilement et filtrez en toute confiance avec les systèmes de filtration Stericup® et Steritop®.
Les dispositifs de filtration stérilisante Stericup® E et Steritop® E sont conçus comme une alternative de filtration stérilisante sous vide plus respectueuse de l'environnement, qui réduit de manière significative l'utilisation de plastiques et d'emballages.
Le modèle Steritop® E est une unité de filtration à col fileté de 45 mm qui utilise une membrane en polyéthersulfone (PES) de 0,22 µm de dimension de pores. Le filetage de 45 mm s'adapte directement sur les flacons pour milieu à col plus large (tels que les flacons Gibco® ou les flacons en verre). Utiliser un flacon de réception en verre ou en plastique à filetage de 45 mm et dont le volume ne dépasse pas 2 litres.
Utiliser uniquement des flacons en verre ou en plastique conçus pour des applications sous vide.
Application
Les systèmes Stericup® et Steritop® sont conçus pour réduire la formation de mousse et la dénaturation des protéines tout en optimisant le débit. Ils peuvent être utilisés pour la filtration stérilisante sous vide de solutions aqueuses telles que les milieux de culture tissulaire et les fluides biologiques.
  • Milieux de culture cellulaire +/- additifs
  • Tampons
  • Solutions biologiques
Produit réservé à la recherche
Caractéristiques et avantages
L'identification en gras du produit sur le col du filtre Steritop® E affiche clairement les caractéristiques de la membrane, notamment la composition et la taille des pores, pour une sélection rapide du produit adapté à l'application.
Informations légales
EXPRESS PLUS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
STERITOP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Stericup is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Articles
Evaluation of sterile filtration devices for protein preservation in sterile filtration of cell culture media.
Evaluation of sterile filtration devices for protein preservation in sterile filtration of cell culture media.
Evaluation of sterile filtration devices for protein preservation in sterile filtration of cell culture media.
Evaluation of sterile filtration devices for protein preservation in sterile filtration of cell culture media.