Documents
SCT154
Sigma-Aldrich
Test luciférase de luciole
Flash-type luciferase assay designed for simple and efficient quantitation of firefly luciferase reporter enzyme activity from cultured cells with high sensitivity and linearity.
Synonyme(s) :
Firefly Luciferase Assay, Bioluminescent Assay
About This Item
Code UNSPSC :
12352207
Nomenclature NACRES :
NA.84
Technique(s)
cell based assay: suitable
Méthode de détection
chemiluminescent
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
La luciférase de luciole est largement utilisée comme rapporteur pour l'étude de la régulation et de la fonction des gènes, ainsi que pour le criblage pharmaceutique. Il s'agit d'un rapporteur génétique très sensible en raison de l'absence d'activité endogène de la luciférase dans les cellules ou les tissus de mammifères. La luciférase est une protéine de 62 000 daltons, qui est active en tant que monomère et ne nécessite pas de traitement ultérieur pour son activité. L'enzyme catalyse l'oxydation de la D-luciférine dépendante de l'ATP en oxyluciférine, produisant une émission de lumière centrée sur 560 nm. La lumière émise par la réaction est directement proportionnelle au nombre de molécules de l'enzyme luciférase.
Le test à la luciférase de luciole est conçu pour une quantification simple et efficace de l'activité de l'enzyme rapporteur luciférase de luciole dans des cellules en culture, avec une sensibilité et une linéarité élevées. Il s'agit d'un test de luminescence de type flash qui exige que le signal soit mesuré immédiatement après l'ajout de la solution de travail aux échantillons. Le signal de luminescence décroît au cours des 10 minutes du temps de réaction environ, bien que la demi-vie du signal puisse varier en fonction des niveaux d'expression de la luciférase.
Application
Domaine de recherche
Signalisation cellulaire
Sous-domaine de recherche
Colorant pour cellules vivantes
Test de type flash à la luciférase conçu pour une quantification simple et efficace de l'activité de l'enzyme rapporteur de la luciférase de luciole dans des cellules en culture, avec une sensibilité et une linéarité élevées.
Test à la luciférase de luciole
Composants
1) Tampon de lyse pour luciférase de luciole 5× (réf. CS224525) : 2 × 15 ml
2) Tampon pour test à la luciférase de luciole 2.0 (réf. CS224585) : 100 ml
3) D-Luciférine (réf. CS224519) : 2 × 10 mg
Forme physique
Liquide
Stockage et stabilité
Conserver le test à la luciférase de luciole à -80 °C. Le tampon de test à la luciférase de luciole 2.0 est stable à -20 °C pendant trois mois et à -80 °C pendant au moins six mois à compter de la date de réception. Les autres composants du kit sont stables à -20 °C pendant au moins six mois à compter de la date de réception. Les composants du kit et les solutions mères de D-luciférine dans l'eau sont stables pendant au moins 5 cycles de congélation-décongélation.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Articles
Firefly luciferase is a sensitive reporter for gene studies due to its absence in mammalian cells or tissues.
Firefly luciferase is a sensitive reporter for gene studies due to its absence in mammalian cells or tissues.
Firefly luciferase is a sensitive reporter for gene studies due to its absence in mammalian cells or tissues.
Firefly luciferase is a sensitive reporter for gene studies due to its absence in mammalian cells or tissues.