Merck
SCT136
Colorant vert pour mitochondries BioTracker 488
Live cell imaging mitochondrial dye that stains the membrane of mitochondria used to detect cell viability, metabolic activity and overall cell health.
Synonyme(s) :
Live cell imaging probe, Live cell mitochondrial probe, Mitochondrial membrane viability dye
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12352207
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
technique(s)
cell based assay: suitable
detection method
fluorometric
shipped in
ambient
storage temp.
-10 to -25°C
General description
Les mitochondries sont des organites présents en grand nombre dans la plupart des cellules, dans lesquelles se déroulent les processus biochimiques de respiration et de production d'énergie. Dans les cellules métaboliquement actives, les mitochondries produisent un potentiel membranaire en maintenant un gradient de protons à travers les membranes interne et externe. La perte du potentiel membranaire des mitochondries est une caractéristique de l'apoptose et de la mauvaise santé des cellules
Les colorants mitochondriaux BioTracker sont des colorants fluorogènes qui permettent de colorer les mitochondries dans les cellules vivantes. La membrane est perméable aux colorants et ces derniers deviennent très fluorescents lorsqu'ils s'accumulent dans la membrane mitochondriale. La coloration dépend de la masse mitochondriale et non du potentiel de membrane mitochondriale. Le signal est perdu lorsque l'intégrité de la membrane mitochondriale disparaît au cours de la mort cellulaire.
Le colorant vert pour mitochondries BioTracker 488 peut être détecté en utilisant le canal vert FITC/GFP. De plus, la coloration verte ne dépend pas du potentiel membranaire et peut être utilisée pour colorer des cellules vivantes ou fixées.
Propriétés spectrales
Absorbance : 490 nm
Émission : 523 nm
Application
Colorant mitochondrial pour l'imagerie des cellules vivantes qui colore la membrane des mitochondries, utilisé pour détecter la viabilité cellulaire, l'activité métabolique et la santé globale des cellules.
Domaine de recherche
Imagerie cellulaire
Imagerie de cellules vivantes en fluorescence
Sous-domaine de recherche
Colorant pour cellules vivantes
Physical form
Produit lyophilisé
Preparation Note
Conserver le colorant vert pour mitochondries BioTracker 488 à -20 °C. À conserver à l'abri de la lumière.
Remarque : Centrifuger brièvement le flacon pour recueillir le contenu au fond du flacon avant ouverture.
Analysis Note
Propriétés spectrales
Absorbance : 490 nm
Émission : 523 nm
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c