Principaux documents
SCC429
Sigma-Aldrich
Ligne cellulaire de myélome à cellules plasmatiques ANBL-6
Synonyme(s) :
ANBL6
About This Item
Code UNSPSC :
12352207
Nomenclature NACRES :
NA.81
Conditionnement
vial of ≥1X10⁶ cells/vial mg
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Millipore
Mode de croissance
N/A
Technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
Conditions d'expédition
liquid nitrogen
Température de stockage
−196°C
Description générale
La lignée ANBL-6 est un modèle bien établi pour le myélome multiple (MM).3 En culture, la prolifération des cellules ANBL-6 dépend de l'IL-6, un composant critique du microenvironnement de la moelle osseuse qui favorise la croissance tumorale.2 L'analyse transcriptomique des cellules ANBL-6 a démontré une forte corrélation avec les signatures génétiques des tumeurs primaires du myélome multiple.2 Les cellules ANBL-6 se concentrent dans les tissus hématopoïétiques dans un modèle de souris, avec un phénotype de croissance caractéristique d'une forme lente (indolente) plutôt que d'une forme agressive de myélome multiple.2 Bien que dérivée du sang périphérique, la lignée ANBL-6 reproduit de nombreux phénotypes associés aux tumeurs plasmocytaires primaires dans la moelle osseuse. La lignée ANBL-6 est un modèle cellulaire hautement représentatif du myélome multiple.
Application
  • Chaque flacon contient > 1 × 106 cellules viables.
  • Les cellules sont testées négatives aux maladies infectieuses à l'aide d'un panel Essential CLEAR humain de Charles River Animal Diagnostic Services.
  • L'origine humaine des cellules est vérifiée, ainsi que l'absence de contamination inter-espèces avec la souris, le rat, le hamster chinois, le hamster doré de Syrie et les primates non humains (PNH), à l'aide d'un panel Contamination Clear de Charles River Animal Diagnostic Services
  • Les cellules sont négatives pour la contamination par les mycoplasmes.
Le myélome multiple (MM) est un cancer des cellules plasmatiques provenant de la moelle osseuse. Bien qu'il s'agisse d'un cancer rare, il n'existe pas de traitement curatif et seulement 54 % des patients diagnostiqués avec un myélome multiple survivent au-delà de 5 ans.1 La grande majorité des cas de myélome multiple sont connus sous le nom de myélome multiple latent ou asymptomatique, dans lequel une petite population de plasmocytes aberrants réside dans la moelle osseuse.2 La plupart des modèles de lignées cellulaires de myélome multiple ne sont pas dérivés du tissu d'origine, mais plutôt du sang périphérique, ce qui pose la question quant à savoir dans quelle la mesure ces lignées reflètent les caractéristiques de la maladie dans l'environnement hématopoïétique d'origine.2 SourceLa lignée cellulaire ANBL-6 a été isolée à partir du sang périphérique d'une femme de 67 ans atteinte d'un myélome.3Références1. Cancer Statistics: Multiple Myeloma https://www.cancer.net/cancer-types/multiple-myeloma/statistics Science 2004; 306(5694): 269-71.2. Leukemia 2020; 34(10): 2754-2765.3. Cancer Res. 1993; 53(21): 5320-5327.
Caractéristiques et avantages
La lignée ANBL-6 est un modèle cellulaire hautement représentatif du myélome multiple.
Stockage et stabilité
La lignée cellulaire humaine de myélome à plasmocytes ANBL-6 doit être conservée dans l'azote liquide jusqu'à son utilisation. Les cellules peuvent être repiquées au moins 10 fois après la première décongélation, sans modification significative de la fonctionnalité ou de l'expression des marqueurs cellulaires.
Autres remarques
Ce produit est destiné à la vente et est exclusivement commercialisé auprès des établissements d'enseignement supérieur, aux seules fins de recherche académique interne, conformément aux modalités de la convention d'usage académique ("Academic Use Agreement") et comme spécifié dans la documentation du produit. Pour obtenir des informations sur d'autres usages de ce produit, veuillez écrire à licensing@emdmillipore.com.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
USAGE RÉSERVÉ À LA RECHERCHE. Ce produit est réglementé en France lorsqu'il est destiné à être utilisé à des fins scientifiques, y compris pour des activités d'importation et d'exportation (article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la santé publique). L'acheteur (à savoir l'utilisateur final) est tenu d'obtenir une autorisation d'importation auprès du Ministère français de la Recherche visée à l'article L 1245-5-1 II. du Code de la santé publique. En commandant ce produit, vous confirmez que vous avez obtenu l'autorisation d'importation appropriée.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable