Principaux documents
SCC250
Sigma-Aldrich
Lignée T37i de cellules adipocytaires brunes de souris
T37i mouse brown adipocyte cell line is a versatile model for metabolic and functional studies of brown fat.
Synonyme(s) :
Lignée d'adipocytes bruns
About This Item
Code UNSPSC :
41106514
Nomenclature NACRES :
NA.81
Application(s)
cell analysis
Description générale
Le tissu adipeux brun (graisse brune) a suscité un vif intérêt dans le monde de la recherche en raison de ses propriétés thermogènes uniques et de ses applications potentielles pour le développement de traitements contre les maladies métaboliques (1). Les modèles cellulaires qui reflètent de manière fiable la transition des préadipocytes vers la graisse brune sont des outils nécessaires pour étudier les mécanismes et les rôles de la graisse brune dans les systèmes métaboliques.
La lignée cellulaire T37i est une lignée cellulaire préadipocytaire brune à prolifération rapide et dérivée d'un hibernome de souris. La différenciation des cellules T37i en adipocytes bruns se produit lors de l'incubation avec la triiodothyronine (T3) et l'insuline pendant 3 à 6 jours. La différenciation peut également être induite par l'incubation avec des hormones stéroïdiennes telles que l'aldostérone, qui induit la différenciation par le biais de son interaction avec le récepteur aux minéralocorticoïdes (MR). Les adipocytes bruns matures sont caractérisés par l'accumulation de triglycérides, leur morphologie et l'expression de gènes adipogènes précoces (2). Les cellules T37i différenciées expriment la protéine découplante 1 (UCP1) thermogénique et présentent une accumulation de gouttelettes lipidiques.
<bold>Source :</bold>
la lignée cellulaire T37i a été dérivée à partir d'un hibernome (tumeur maligne de la graisse brune) d'une souris transgénique portant un gène hybride composé du promoteur proximal MR humain lié au gène du grand antigène T du virus SV40 (1).
Domaine de recherche :
métabolisme
Origine de la lignée cellulaire
Souris, adipocytes
Conditionnement
&≥ 1 × 106 cellules/flacon
Stockage et stabilité
À conserver dans l'azote liquide. Les cellules peuvent être repiquées au moins 10 fois après la décongélation initiale sans perte significative de l'expression de leurs marqueurs cellulaires et de leurs caractéristiques fonctionnelles.
Autres remarques
Ce produit est vendu uniquement à des fins de recherche, conformément aux modalités de "l'Accord d'utilisation restreinte" qui régissent son utilisation, comme indiqué dans la fiche technique ou le certificat d'analyse du produit. Pour obtenir des informations sur d'autres usages de ce produit, veuillez écrire à [email protected].
Clause de non-responsabilité
Ce produit contient des organismes génétiquement modifiés (OGM).
Dans l'UE, les OGM sont réglementés par les Directives 2001/18/CE et 2009/41/CE du Parlement européen et du Conseil et leur mise en œuvre nationale dans les États membres correspondants. Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable