Key Documents
SCC173
Sigma-Aldrich
Lignée cellulaire MCA205 de fibrosarcome de souris
Mouse
Synonyme(s) :
MCA-205, MCA 205
About This Item
Code UNSPSC :
41106514
eCl@ss :
32011203
Nomenclature NACRES :
NA.81
product name
Lignée cellulaire MCA205 de fibrosarcome de souris, MCA205 mouse fibrosarcoma cell line is an excellent model for studying immune response to tumor cells and the development of targeted cancer immunotherapies.
Source biologique
mouse
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
L'immunothérapie anticancéreuse est un domaine en pleine expansion qui a apporté des progrès significatifs dans les traitements contre le cancer. La compréhension des interactions entre les cellules tumorales et le système immunitaire est cruciale pour le développement d'approches immunothérapeutiques efficaces. Le fibrosarcome est un sarcome des tissus mous rare mais agressif, caractérisé par de fréquentes récidives tumorales et un haut degré de résistance à la radiothérapie et à la chimiothérapie .
MCA-205 est une lignée cellulaire dérivée d'un fibrosarcome faiblement immunogène, qui a été utilisée dans de nombreuses études pour induire des lymphocytes T réactifs aux tumeurs, ce qui constitue l'aspect clé de l'immunothérapie adoptive . Les cellules MCA-205 sont largement utilisées comme stimulateurs pour induire l'expression des cytokines . La lignée cellulaire de fibrosarcome de souris MCA-205 est un excellent modèle pour étudier les réponses immunitaires aux cellules tumorales et pour soutenir le développement d'immunothérapies anticancéreuses ciblées.
Source :
Non-OGM. La lignée MCA-205 a été dérivée d'un fibrosarcome induit par le 3-méthylcholanthrène chez des souris C57BL/6. Les tumeurs ont été maintenues in vivo par transplantation sous-cutanée en série chez des souris syngéniques, puis des suspensions unicellulaires ont été préparées à partir des tumeurs solides par digestion enzymatique . À partir de ces cellules, la lignée cellulaire MCA-205 a été établie et maintenue in vitro.
Description de la lignée cellulaire
Cellules cancéreuses
Application
Ce produit est vendu uniquement à des fins de recherche, conformément aux modalités de "l'Accord d'utilisation restreinte" qui régissent son utilisation, comme indiqué dans la fiche technique ou le certificat d'analyse du produit. Pour obtenir des informations sur d'autres usages de ce produit, veuillez écrire à licensing@emdmillipore.com.
Domaine de recherche
Cancer
Oncologie
La lignée cellulaire de fibrosarcome de souris MCA205 est un excellent modèle pour étudier les réponses immunitaires aux cellules tumorales et pour le développement d'immunothérapies anticancéreuses ciblées.
Qualité
• Chaque flacon contient au moins 1 × 10⁶ cellules viables.
• Les cellules sont testées négatives pour les maladies infectieuses à l'aide d'un panel Essential CLEAR de souris de Charles River Animal Diagnostic Services.
• Les cellules sont vérifiées pour s'assurer qu'elles sont bien de souris et négatives pour la contamination inter-espèces issue de rats, de hamster chinois, de hamster doré (ou hamster syrien), d'humain et de primate non humain (PNH) à l'aide d'un panel Contamination CLEAR de Charles River Animal Diagnostic Services.
• Les cellules sont négatives pour la contamination par les mycoplasmes.
Stockage et stabilité
À conserver dans l'azote liquide. Les cellules peuvent être repiquées au moins 10 fois après la première décongélation, sans perte significative de fonctionnalité ou d'expression des marqueurs cellulaires.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
T Chou et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 140(7), 2453-2461 (1988-04-01)
We have previously established an in vitro sensitization (IVS) procedure with which lymphocytes from tumor-bearing mice could be expanded and sensitized to acquire antitumor reactivity capable of mediating the regression of established pulmonary metastases from the weakly immunogenic MCA 105
H Kagamu et al.
Cancer research, 56(19), 4338-4342 (1996-10-01)
The ability to generate a large number of tumor-reactive T lymphocytes is the most critical requirement for adoptive immunotherapy. Our laboratory has previously demonstrated that cells from tumor-draining lymph nodes (LNs) are an excellent source of tumor-reactive T lymphocytes. After
Fabrizio Mattei et al.
iScience, 25(10), 105110-105110 (2022-10-04)
Trogocytosis is a cellular process whereby a cell acquires a membrane fragment from a donor cell in a contact-dependent manner allowing for the transfer of surface proteins with functional integrity. It is involved in various biological processes, including cell-cell communication
Sara Andreone et al.
Cancers, 11(11) (2019-11-14)
Eosinophils are major effectors of Th2-related pathologies, frequently found infiltrating several human cancers. We recently showed that eosinophils play an essential role in anti-tumor responses mediated by immunotherapy with the 'alarmin' intereukin-33 (IL-33) in melanoma mouse models. Here, we analyzed
Daniela Augsburger et al.
Oncotarget, 8(61), 104638-104653 (2017-12-22)
Adult-type fibrosarcoma is a rare and highly aggressive subtype of soft tissue sarcomas. Due to the existence of other spindle-cell shaped sarcomas, its diagnosis is always one of exclusion. The likelihood of misdiagnoses between similar tumour entities is high, and