PX1824
n-Propyl Alcohol
OmniSolv®
Synonyme(s) :
n-Propyl Alcohol, 1-Propanol
About This Item
Pression de vapeur
19 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Gamme de produits
OmniSolv®
Pureté
≥99.5% (GC)
Forme
liquid
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impuretés
≤0.01% Aldehydes
≤0.05% Water (H2O)
≤0.2 μeq/g Titrable acid
≤200 ppt Fluorescence (as quinine base)
Résidus d'évap.
≤1 ppm
Couleur
APHA: ≤10
pH
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
Point d'ébullition
96.5-98 °C/1013 hPa
Pf
-127 °C
Température de transition
flash point 15 °C
Densité
0.8 g/cm3 at 20 °C
UV cutoff
≤210 nm
Absorption UV
λ: 210 nm Amax: ≤1.00
λ: 220 nm Amax: ≤0.50
λ: 230 nm Amax: ≤0.25
λ: 250 nm Amax: ≤0.05
λ: 300 nm Amax: ≤0.005
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
Clé InChI
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Notes préparatoires
Remarque sur l'analyse
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
71.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
22 °C - closed cup