Key Documents
PRPK0L002
Milli-Q
Pack de prétraitement PrePak
For use with Elix® and RiOs systems, Protects and maintains good performance of the reverse osmosis membrane
Synonyme(s) :
Pack de prétraitement PrePak L2
About This Item
Code UNSPSC :
41104212
eCl@ss :
33050190
Nomenclature NACRES :
JA.14
Niveau de qualité
Caractéristiques
removal of large particles from tap water
recommended for SDI > 5
Conditionnement
pkg of 1 unit
H × l × P
535 mm (21.1 in.) × 155 mm (6.1 in.) × 79 mm (3.1 in.)
Dimension de pores
1 μm nominal pore size (CR01 filter)
5 μm nominal pore size (CR05 filter)
Compatibilité
for use with Elix®
for use with RiOs
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Un bon prétraitement est essentiel à l'obtention de la qualité d'eau finale souhaitée. Le choix du prétraitement dépend du débit de l'eau d'alimentation.
Le PrePak L2 prétraite l'eau de ville en la débarrassant des grosses particules qu'elle contient. Il s'utilise avec les grands systèmes de purification d'eau, en complément des packs de prétraitement Progard® TL du système.
À utiliser avec les systèmes de purification d'eau Elix® 20/35/70/100 et RiOs 30/50/100/150/200.
Application
Assure une protection optimale de la membrane d'osmose inverse (OI).
Caractéristiques et avantages
  • Protection optimale du système d'eau
  • Optimisation de la durée de vie et des performances du système
  • Médias de filtration en profondeur de 5 μm et 1 μm pour l'élimination des particules
Informations légales
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany