A propos de cet article
biological source
mouse
Quality Level
manufacturer/tradename
Specialty Media, EmbryoMax®
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
input
sample type primary embryotic fibroblasts (PMEFs)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
shipped in
liquid nitrogen
storage temp.
-140 to -196°C
General description
Mise en culture de cellules nourricières MEF
Procédure :
1. Avant de décongeler les cellules nourricières PMEF, enduire des plaques/flacons de solution de gélatine.
2. Décongeler rapidement un ou plusieurs flacons de PMEF dans un bain-marie à 37 °C puis les transférer dans un tube de 15 ml (contenant déjà 10 ml de milieu pour cellules nourricières PMEF tiède). Retourner doucement le tube et le centrifuger à 300 × g pendant 4 à 5 minutes.
3. Retirer le surnageant et remettre en suspension le culot de cellules dans du milieu pour cellules nourricières tiède.
4. Retirer des plaques/flacons la solution de gélatine, et diviser en aliquotes la suspension de cellules nourricières PMEF selon les densités recommandées dans le Tableau 4.1 du guide des protocoles pour cellules SE de souris.
5. Incuber les cellules nourricières PMEF à 37 °C avec 5 % de CO2. Utiliser les Figures 4A, B et C du guide des protocoles pour cellules SE de souris pour estimer la bonne densité et le bon aspect des PMEF. Les plaques enduites de gélatine peuvent être utilisées pendant 12 à 14 jours.
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
Physical form
Preparation Note
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fibroblastes embryonnaires primaires de souris EmbryoMax®
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Contenu apparenté
The cell culture protocols described in this instructional manual include the in vitro culture of murine ES cells using EmbryoMax products along with ESGRO® mLIF medium supplement, as well as feeder-free and serum-free ES cell culture using the ESGRO Complete™ line of products. Also included in this instructional manual are: methods for serum-free neuronal differentiation of mouse ES cells, iPS cell generation using STEMCCA™ lentivirus kits, cre-recombinase mediated excision of STEMCCA™ genes from iPS cells, derivation and rescue of new and existing ES cell lines using RESGRO™ Culture Medium and ESGRO Complete™ system.
Numéro d'article de commerce international
| Référence | GTIN |
|---|---|
| PMEF-NL | 04053252317163 |