Key Documents
PLHK07610
Millipore
Filtre membrane en cellulose régénérée, seuil de coupure nominal de 100 kDa
Ultracel®, filter diam. 76 mm
Synonyme(s) :
Disques d'ultrafiltration, PM nominal de 100 kDa
About This Item
Code UNSPSC :
41104903
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
regenerated cellulose membrane
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Ultracel®
Technique(s)
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
Diam. du filtre
76 mm
Surface de filtration
41.8 cm2
Matrice
Ultracel®
Dimension de pores
100 kDa NMWCO
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Les membranes d'ultrafiltration sont généralement constituées de cellulose ou de polyéthersulfone (PES). Le choix du matériau dépend grandement de sa compatibilité avec l'échantillon, et le type de la membrane aura une grande influence sur les performances. Le seuil de coupure nominal de la membrane (NMWCO) est déterminé par le poids moléculaire (PM) du macrosoluté que l'on souhaite retenir. La technique de la diafiltration utilise des membranes d'ultrafiltration dans des dispositifs centrifuges ou sous pression tels que la cellule à agitation Amicon® pour assurer un échange efficace des tampons. Les membranes d'ultrafiltration sont préférées aux tuyaux de dialyse car les membranes peuvent aussi bien servir à la concentration d'échantillons qu'à l'échange de tampons. Elles permettent de limiter le nombre de transferts et de prévenir les pertes d'échantillons.
Application
Les disques d'ultrafiltration d'un poids moléculaire nominal de 100 kDa ont été utilisés :
  • Dans une cellule d'ultrafiltration agitée Millipore pour effectuer une conversion glucose/acide gluconique (AG) catalysée par la glucose oxydase (GO).
  • Avec le modèle de cellule à agitation Amicon® n°8200 pour isoler des vésicules extracellulaires (VE) microbiennes de cultures de grand volume.
  • Dans la synthèse de nanoparticules de polydopamine (pDA)-oxyde de fer modifié du type cœur-écorce.
Liaison
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : 14442AM
Informations légales
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Ester Junko Tomotani et al.
Applied biochemistry and biotechnology, 121-124, 149-162 (2005-05-27)
Glucose oxidase (GO) (EC 1.1.3.4) was used as catalyst for oxidizing glucose into gluconic acid utilizing a 10-mL Bioengineering Enzyme Membrane Reactor or a 400-mL Millipore Stirred Ultrafiltration Cell (MSUC) coupled with a Millipore UF membrane (cutoff of 100 kDa)
Ruihua Li et al.
Chemosphere, 243, 125391-125391 (2019-11-30)
In this study, novel lignin-based flocculant (LBF) was prepared in recycling of papermaking sludge. And LBF combined with polyaluminum chloride (PAC) was used in the coagulation/ultrafiltration combined process. Effects of polymer types, pH and ultrafiltration time on the membrane fouling
Nimisha Singh et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 9(2) (2019-01-27)
Polydopamine (pDA)-modified iron oxide core-shell nanoparticles (IONPs) are developed and designed as nanovectors of drugs. Reactive quinone of pDA enhances the binding efficiency of various biomolecules for targeted delivery. Glutathione disulfide (GSSG), an abundant thiol species in the cytoplasm, was
Carolina Coelho et al.
Bio-protocol, 10(2), e3502-e3502 (2020-01-20)
Extracellular vesicles (EVs) are produced by all domains of life including Bacteria, Archaea and Eukarya. EVs are critical for cellular physiology and contain varied cargo: virulence factors, cell wall remodeling enzymes, extracellular matrix components and even nucleic acids and metabolites.