Principaux documents
PLCCC05205
Millipore
Ultracel® Ultrafiltration Membrane
About This Item
Code UNSPSC :
41104903
eCl@ss :
32161003
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
composite regenerated cellulose (CRC)
Niveau de qualité
Qualité
for separation
Description
Filter code PLCC
Technique(s)
ultrafiltration: suitable
Surface de filtration
20 cm2
Taille de la membrane
20 cm × 20 cm
Matrice
Ultracel®
Dimension de pores
5 kDa filter
Informations légales
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable