Key Documents
PLAC02510
Millipore
Filtre membrane en cellulose régénérée, seuil de coupure nominal de 1 kDa
Ultracel®, filter diam. 25 mm
Synonyme(s) :
Ultrafiltration Discs, 1 kDa NMW, Ultrafiltration membrane discs
About This Item
Code UNSPSC :
41104903
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
regenerated cellulose membrane
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Ultracel®
Technique(s)
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
Diam. du filtre
25 mm
Surface de filtration
4.1 cm2
Matrice
Ultracel®
Dimension de pores
1 kDa NMWCO
Conditions d'expédition
ambient
Application
1 kDa NMWL, Ultracel regenerated cellulose, 25 mm diameter
Informations légales
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable