Key Documents
PBTK07610
Millipore
Filtre membrane en PES, seuil de coupure nominal de 30 kDa
Biomax®, filter diam. 76 mm
Synonyme(s) :
Disques d'ultrafiltration, PM nominal de 30 kDa
About This Item
Code UNSPSC :
41104903
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
polyethersulfone membrane
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Biomax®
Technique(s)
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
Diam. du filtre
76 mm
Surface de filtration
41.8 cm2
Dimension de pores
30 kDa NMWCO
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
  • Les membranes disques d'ultrafiltration en polyéthersulfone (PES) Biomax® conviennent parfaitement à la concentration des protéines, la purification et le dessalage.
  • Elles sont optimisées pour la concentration et le dessalage du sérum, du plasma ou des milieux de culture tissulaire conditionnés.
  • Elles sont déclinées en un large choix de dimensions de pores pour répondre aux besoins de votre application.
Application
Polyéthersulfone Biomax, PMNL de 30 kDa, 76 mm de diamètre
Liaison
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : 13242.
Informations légales
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1