P0DC0VER1
Protection en cristal de silicone pour distributeur POD
Protects the POD base against repeated exposure to reactive substances such as acid vapours
About This Item
Code UNSPSC :
41104200
eCl@ss :
33050190
Nomenclature NACRES :
JA.14
Produits recommandés
Conditionnement
pkg of 1 unit
Compatibilité
for use with E-POD®
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Le cristal de silicone protège la base du POD (point de distribution) contre une exposition répétée à des substances réactives, telles que les vapeurs acides, les produits chimiques agressifs comme les acides forts et les bases fortes, les solvants agressifs ou les agents de gravure.
Informations légales
E-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany