NSF-10250
NovaSeptum® GO case for 250mL single and manifold High Purity bags
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polyethylene device (Amorphous Polyethylene Terephthalate (APET) noble)
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Gamme de produits
NovaSeptum® GO
Paramètres
-80-37 °C temp. range (-112-98,6 °F)
0.50 bar max. pressure (250 mL) at 25 °C
Longueur
442 mm (17.4 in.)
Largeur
275 mm (10.8 in.)
42 mm (1.6 in.)
Application(s)
(Sterile Sampling)
Température de stockage
2-30°C
Description générale
Application
Conditionnement