Documents
MXPESP14N
Millipore
Vanne d'échantillonnage sanitaire MicropreSure®
316L stainless steel, 1/4" NPT valve for On-line sampling and filtration of aqueous liquids
Synonyme(s) :
Vanne d'échantillonnage en acier inoxydable
About This Item
Code UNSPSC :
41116129
eCl@ss :
32160606
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
316L stainless steel
Fabricant/nom de marque
MicropreSURE®
Taille de la vanne
1/4 in.
Entrée
sample type pharmaceutical(s)
sample type bottled water
sample type beverage(s)
sample type beer
sample type cider
sample type sport drink
sample type dairy
sample type soft drink
sample type wine
sample type food(s)
Application(s)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
La vanne d'échantillonnage sanitaire MicropreSure® est un accessoire de l'unité de prélèvement MicropreSure®. L'unité de prélèvement MicropreSure® est un dispositif d'échantillonnage par filtration en ligne qui simplifie le contrôle microbiologique en cours de production. Sa structure protectrice très simple permet de traiter les échantillons de manière aseptique directement au point de prélèvement, réduisant ainsi le risque de contamination. La vanne d'échantillonnage sanitaire s'installe à la sortie du port d'échantillonnage qui comporte le raccord Tri-Clover, pour un prélèvement rapide des liquides.
Application
La vanne d'échantillonnage sanitaire MicropreSure® est utilisée pour l'échantillonnage et la filtration en ligne de liquides aqueux comme la bière, les produits laitiers, l'eau en bouteille, les produits pharmaceutiques, les boissons sans alcool, le cidre, les boissons pour sportifs et le vin, pour la réalisation de tests de biocharge.
Informations légales
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Protocoles
MicropreSure® on-line filtration system for in-process microbiology testing
MicropreSure® on-line filtration system for in-process microbiology testing
MicropreSure® on-line filtration system for in-process microbiology testing
MicropreSure® on-line filtration system for in-process microbiology testing