Key Documents
MT17MAG47K-PX25
Millipore
Panel d'analytes associés aux lymphocytes Th17 de souris MILLIPLEX® avec billes magnétiques - 25 plex prémixés - Essai multiplex d'immunologie
Simultaneously analyze multiple Th17 cytokine and chemokine biomarkers with the Th17 Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology, in human serum, plasma and cell culture samples.
Synonyme(s) :
Mouse TH17 Panel, TH17 Magnetic Bead Panel
About This Item
Code UNSPSC :
12161503
eCl@ss :
32161000
Nomenclature NACRES :
NA.47
Niveau de qualité
Espèces réactives
mouse
Fabricant/nom de marque
Milliplex®
assay range
accuracy: 85-110%
linearity: 111.0%
(1:04)
linearity: 113.1%
(1:08)
standard curve range: 1.5-1,500 pg/mL
(IL-4)
standard curve range: 10-10,000 pg/mL
(IL-17F)
standard curve range: 127-130,000 pg/mL
(IL-28B)
standard curve range: 15-15,000 pg/mL
(IL-1β)
standard curve range: 2.4-2,500 pg/mL
(IL-22)
standard curve range: 20-20,000 pg/mL
(IL-10, IL-12(p70), & IL-21)
standard curve range: 3.4-3,500 pg/mL
(TNFα)
standard curve range: 34-35,000 pg/mL
(GM-CSF & IL-15)
standard curve range: 342-350,000 pg/mL
(IL-23)
standard curve range: 39-40,000 pg/mL
(IL-13 & IL-17A)
standard curve range: 4.9-5,000 pg/mL
(IL-5)
standard curve range: 488-500,000 pg/mL
(TNFβ)
standard curve range: 49-50,000 pg/mL
(CD40L IL-31 & MIP-3α)
standard curve range: 586-600,000 pg/mL
(IL-17E/ IL-25)
standard curve range: 6.9-6,000 pg/mL
(IL-2)
standard curve range: 7.8-8,000 pg/mL
(IFNγ & IL-6)
standard curve range: 78-80,000 pg/mL
(IL-33)
standard curve range: 879-900,000 pg/mL
(IL-27)
Technique(s)
multiplexing: suitable
Compatibilité
configured for Premixed
Méthode de détection
fluorometric (Luminex xMAP)
Conditions d'expédition
wet ice
Description générale
Les lymphocytes T auxiliaires sont des acteurs majeurs de l'immunité adaptative. En fonction de leur profil d'expression des facteurs de transcription et des cytokines qu'elles sécrètent, ces cellules sont classées en quatre principales catégories : lymphocytes T régulateurs (Treg), Th1, Th2 et Th17. Les lymphocytes Th1, induits par l'IL-12 et amplifiés par l'IFNγ, sécrètent de l'IFNγ qui active les macrophages. Induits par l'IL-4, les lymphocytes Th2 produisent essentiellement les interleukines IL-4, IL-5, IL-13, IL-25 et IL-17E, et interviennent dans les allergies. Les lymphocytes Treg, induits par le TGFβ, produisent les cytokines anti-inflammatoires IL-10 et TGFβ, et régulent la réponse des lymphocytes T pour éviter les réactions auto-immunes. Les lymphocytes Th17, catégorie découverte plus récemment et caractérisée par la production d'IL-17, sont induits par le TGFβ associé à l'IL-23 et l'IL-1β chez l'homme, et par le TGFβ, l'IL-6 et l'IL-21 chez la souris. Les lymphocytes Th17 activés sécrètent les interleukines IL-17A, IL-17F, IL-21, IL-22 et TNFα pour promouvoir l'inflammation tissulaire.
Ils interviennent dans la clairance des champignons et des bactéries extracellulaires. Ils sont présents en grand nombre dans la lamina propria intestinale et servent de barrière contre les pathogènes envahisseurs. Une quantité excessive de lymphocytes Th17 a été impliquée dans la pathogenèse de plusieurs maladies auto-immunes, notamment la sclérose en plaques, le psoriasis, le diabète de type 1, la polyarthrite rhumatoïde, la maladie de Crohn et l'uvéite auto-immune. Les lymphocytes Th17 jouent également un rôle important dans le développement et la progression des tumeurs, et dans les métastases, potentiellement à la fois en promouvant et en inhibant la croissance tumorale.
Le panel d'analytes associés aux lymphocytes Th17 de souris MILLIPLEX® avec billes vous permet de vous concentrer sur le potentiel thérapeutique de la modulation des cytokines libérées par les lymphocytes T auxiliaires CD4. En couplant le panel à la plateforme Luminex® xMAP® basée sur un format avec billes, vous pouvez profiter d'une vitesse et d'une sensibilité idéales, permettant la détection multiplex quantitative de douzaines d'analytes en simultané, et améliorant considérablement la productivité.
Type de panel : Cytokines/chimiokines
Spécificité
La réactivité croisée entre les anticorps et tous les autres analytes du panel est non détectable ou négligeable.
Réactions croisées
Aucune réaction croisée, ou réactions croisées minimes entre les anticorps et les autres analytes du panel (pour les détails, consulter le protocole de l'essai).
Application
  • Analytes : ligand du CD40, GM-CSF, IFN-γ, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-10, IL-12 (p70), IL-13, IL-15, IL-17A, IL-17E/IL-25, IL-17F, IL-21, IL-22, IL-23, IL-27, IL-28B, IL-31, IL-33, MIP-3α/CCL20, TNF-α, TNFβ.
  • Type d'échantillon recommandé : échantillons de sérum, plasma ou lysat tissulaire/cellulaire et surnageant de culture.
  • Dilution recommandée pour les échantillons : produit pur.
  • Durée de l'essai : une journée ou toute une nuit.
  • Domaine de recherche : inflammation et immunologie.
Stockage et stabilité
Il est recommandé de conserver les composants du kit entre 2 et 8 °C.
Autres remarques
Sensibilité : Se référer au protocole du kit pour connaître la sensibilité vis-à-vis de chaque biomarqueur.
Informations légales
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organes cibles
Respiratory Tract
Mab Pereira Corrêa et al.
Journal of molecular medicine (Berlin, Germany), 95(9), 1005-1015 (2017-07-01)
Atopic dermatitis (AD) is caused by both dysregulated immune responses and an impaired skin barrier. Although beta-galactoside-binding protein galectin-1 (Gal-1) has immunomodulatory effects in several inflammatory disorders, therapeutic strategies based on its anti-inflammatory properties have not been explored in AD.
Frans Eberth Costa Andrade et al.
The British journal of ophthalmology, 102(7), 1003-1010 (2018-03-05)
To evaluate galectin-3 (Gal-3), a β-galactoside binding protein, as a possible biomarker in ocular allergy and further investigated the role of endogenous Gal-3 in a murine model of ovalbumin (OVA)-induced allergic conjunctivitis (AC). Conjunctival impression cytology specimens from control and
Sansana Sawasdikosol et al.
ImmunoHorizons, 4(7), 382-391 (2020-07-08)
Hematopoietic progenitor kinase 1 (HPK1) is a negative regulator of TCR-initiated signal transduction. Both the HPK1-/- mice and the genetically engineered mice with a point mutation that disrupts the catalytic activity of HPK1 possess enhanced antitumor immunity, especially when these
Lirong Li et al.
Scientific reports, 6, 37894-37894 (2016-12-03)
Mesenchymal stem cells (MSCs) transplantation is a promising therapeutic strategy for type 1 diabetes (T1D). However, little is known on whether MSC transplantation can benefit T1D patients with ketoacidosis and its potential actions. Here, we show that infusion with bone
Li-Rong Li et al.
Molecular medicine (Cambridge, Mass.), 22, 800-808 (2016-11-24)
Glucagon-like peptide 1 (GLP-1) can promote islet β-cell replication and function, and mesenchymal stem cells (MSCs) can inhibit T cell autoimmunity. This study aimed at testing the dynamic distribution of infused human MSCs and therapeutic effect of combined MSCs and