Key Documents
MIAAWG100
Millipore
Entonnoir Microfil® avec membrane S-Pak®
sample volume 100 mL, mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.8 μm, filter diam. 47 mm, white filter, gridded filter, To detect yeast and mold
Synonyme(s) :
Système de filtration sur membrane
About This Item
Code UNSPSC :
41116129
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
polypropylene
white filter
Agence
ISO 7704
Stérilité
sterile; ethylene oxide treated
Caractéristiques
easily wetted with water
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Microfil® with S-Pak®
Paramètres
100 mL sample volume
Diam. du filtre
47 mm
Matrice
MF-Millipore
Dimension de pores
0.8 μm pore size
Entrée
sample type food(s)
sample type beverage(s)
sample(s) (environmental)
Application(s)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
Compatibilité
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Le système de filtration Microfil est une solution simple et fiable pour les analyses microbiologiques de routine. Les entonnoirs prêts à l'emploi Microfil de 100 ml avec membranes EZ-Pak blanches, quadrillées de 0,8 µm de dimension de pores n'ont pas besoin d'être nettoyés et stérilisés après chaque test, ce qui rend leur manipulation plus facile et plus efficace pour la rétention et le recouvrement des levures et moisissures. Le système de verrouillage des entonnoirs Microfil sur les supports de la rampe de filtration (sans joint, ni pince d'assemblage) assure une parfaite étanchéité. Contrairement aux supports filtres classiques, il n'y a aucun risque de défaut d'étanchéité entre la membrane et l'entonnoir, ce qui permet d'obtenir des taux de recouvrement de micro-organismes uniformes.
Pour bénéficier de ce qui se fait de mieux en matière de commodité et d'efficacité, associez le système de filtration Microfil au système EZ-Pak. Le système Microfil comprend des entonnoirs de filtration stériles prêts à l'emploi et un support filtre unique qui facilite le traitement de l'échantillon. Aucune étape de préparation n'est nécessaire.
Application
Ces filtres sont utilisés dans les laboratoires cliniques, le contrôle qualité industriel, les analyses environnementales ainsi que dans l'industrie cosmétique, agro-alimentaire et pharmaceutique. Analyses microbiologiques de la bière, de l'eau en bouteille, du cidre, des boissons pour sportifs et du vin par la méthode de filtration sur membrane
Levures ou moisissures
Informations légales
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
S-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Contenu apparenté
Microfil® filtration system ensures microbiological quality assurance in routine testing of raw materials.
Microfil® filtration system ensures microbiological quality assurance in routine testing of raw materials.
Microfil® filtration system ensures microbiological quality assurance in routine testing of raw materials.
Microfil® filtration system ensures microbiological quality assurance in routine testing of raw materials.