Principaux documents
MHA000P2S
Millipore
Milieu liquide m-HPC pour le dénombrement des bactéries hétérotrophes cultivables
2ml ampoule for the recovery of stressed heterotrophic bacteria found in various types of water. Also suitable for water samples with low counts.
Synonyme(s) :
Milieu liquide m-HPC
About This Item
Code UNSPSC :
41106225
eCl@ss :
32160801
Nomenclature NACRES :
NA.74
Niveau de qualité
Stérilité
sterile
Forme
liquid
Durée de conservation
12 mo.
Caractéristiques
ready-to-use
Conditionnement
pack of 50 tests
Technique(s)
cell counting: suitable (total viable count (TVC))
Capacité
2 mL
filling volume
2 mL
Couleur
clear tan to light amber
Entrée
sample type cider
sample type beverage(s)
sample type cosmetics
sample type bottled water
sample type food(s)
sample type beer
sample type wine
sample type soft drink
sample type sport drink
pH
7.1±0.2 (25.0 °C)
Application(s)
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
microbiology
water monitoring
Compatibilité
for use with MF-method
for use with Microfil®
for use with MicropreSure®
for use with Milliflex®
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
heterotrophic bacteria
Description générale
Les hétérotrophes sont des organismes, notamment des bactéries, des levures et des moisissures, qui ont besoin d'une source de carbone organique externe pour se développer. Le dénombrement sur plaque des bactéries hétérotrophes (méthode HPC pour "Heterotrophic Plate Count"), précédemment appelé dénombrement sur plaque standard, est une technique qui permet d'estimer le nombre de bactéries hétérotrophes cultivables présentes dans l'eau.{14} Ce test apporte des informations utiles sur la qualité de l'eau ainsi que des données éclairantes sur la signification des résultats de la recherche de coliformes. Ce milieu liquide pour dénombrement des bactéries hétérotrophes peut servir à déterminer le nombre de bactéries par la méthode du filtre membrane. De l'hydrolysat pepsique de tissus animaux est la source de nutriments des micro-organismes, qui ne sont pas très exigeants. Ils dégradent la gélatine par un mécanisme protéolytique. L'ajout de glycérol au milieu de base apporte une source de carbone et d'énergie
Application
Le milieu liquide m-HPC est utilisé pour le recouvrement des bactéries hétérotrophes stressées dans différents types d'eau. Il convient également aux échantillons d'eau à faible contamination bactérienne, la bière, l'eau en bouteille, le cidre, les boissons sans alcool, les boissons pour sportifs et le vin. Ce milieu trouve des applications en clinique ainsi que dans les cosmétiques, les analyses environnementales, l'agroalimentaire et le contrôle qualité industriel.
Conditionnement
Ampoules en plastique de 2 ml
Caractéristiques
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (méthodes normalisées pour l'analyse de l'eau et des eaux usées)
Temps d'incubation : 48 à 72 h
Température d'incubation : 30 °C à 35 °C
Notes préparatoires
Avant utilisation, chauffer le milieu à entre 30 °C et 50 °C jusqu'à liquéfaction. Ne pas chauffer au four à microondes.
Milieu de culture
m-HPC
Remarque sur l'analyse
Les colonies sont incolores à blanc crème et certaines peuvent produire un pigment.
Micro-organismes de QC
E. coli (ATCC 25922)
S. epidermidis (ATCC 14990)
Micro-organismes recherchés : germes totaux
Informations légales
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Standard plate count methodology: a new membrane filter procedure for potable water and swimming pools
Taylor R and Geldreich EE
J. Amer. Water Works Assoc., 71 (1979)